Learn More
UVP BL-15 UV Inspection Lamp Replacement Tube
Codice prodotto. p-2622107
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
434.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12853848
Marca: UVP 34001701
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Longwave 365nm BLB UV lamp is ideal for inspection applications in hard to reach places.
Specifica
Wattage 15 W
Wavelength 365 nm
Da utilizzare con (apparecchiatura) UVP™ BL-15 UV inspection lamp
Lunghezza (sistema imperiale) 17.12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 434.8 mm
Quantità confezione 1 Ea.