Learn More
Brady™ Black 6400 Series Thermal Transfer Printer Ribbons
Codice prodotto. 11583035
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
984 ft.
Larghezza (sistema imperiale):
1.57 in.
3.27 in.
Diametro (sistema imperiale):
1 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11583035
Marca: Brady™ 066261
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-density ribbons with excellent solvent resistance, high heat resistance and super scratch resistance
Printer Compatibility:
  • BBP81
  • Brady BBP11
  • Brady 200MVP Plus
  • Brady 2461
  • Brady 300MVP Plus
  • Brady 300X-Plus II
  • Brady 3481
  • Brady 360X-Plus II
  • Brady 600X-Plus II
  • Brady 6441
  • PAM 3000
  • Tagus T200
  • Tagus T300
Specifica
Product Type Printer Ribbon
Colore Black
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP81 Label Printer, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer, BradyPrinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printer
Materiale Resin
Lunghezza (sistema imperiale) 984 ft.
Larghezza (sistema imperiale) 1.57 in.
Lunghezza (sistema metrico) 299.9 m
Larghezza (sistema metrico) 40 mm
Diametro (sistema imperiale) 1 in.
Diametro (sistema metrico) 2.54 cm
Descrizione Black 6400 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Formato Ribbon
Lati stampabili Ink side out
Certificazione/Conformità RoHS 2002/95/EC
Da utilizzare con (applicazione) Solvent resistance, high heat resistance and super scratch resistance
Quantità 1 Ea.
Alternate Part Number R6406