Learn More
Brady™ Black 6400 Series Thermal Transfer Printer Ribbons
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
984 ft.
Larghezza (sistema imperiale):
1.57 in.
3.27 in.
Diametro (sistema imperiale):
1 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Printer Compatibility:
- BBP81
- Brady BBP11
- Brady 200MVP Plus
- Brady 2461
- Brady 300MVP Plus
- Brady 300X-Plus II
- Brady 3481
- Brady 360X-Plus II
- Brady 600X-Plus II
- Brady 6441
- PAM 3000
- Tagus T200
- Tagus T300
Specifica
Specifica
| Product Type | Printer Ribbon |
| Colore | Black |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BBP81 Label Printer, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer, BradyPrinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printer |
| Materiale | Resin |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 984 ft. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 1.57 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 299.9 m |
| Larghezza (sistema metrico) | 40 mm |
| Diametro (sistema imperiale) | 1 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 2.54 cm |
| Vedi altri risultati |