Learn More
Thermo Scientific™ Black 96-Well Immuno Plates
Descrizione
Immunodosaggi quantitativi e qualitativi quali ELISA e analisi dei legami con le piastre per immunodosaggi nere da 96 pozzetti Thermo Scientific™, caratterizzate da una scelta di tre tipi di superfici e legami ottimali. Queste piastre riducono al minimo il background nella lettura della fluorescenza.
Features:
- Plate has SBS footprint — fits standard equipment
- Flat-bottom wells
- Certified binding homogeneity/reproducibility
Choice of surface:
- Thermo Scientific PolySorp, Microfluor 1, Microlite 1+ and Universal Binding (UB) are for absorption of hydrophobic molecules.
- Thermo Scientific MaxiSorp is hydrophilic and ideal for antibody sandwich assays.
- Microfluor 2 and Microlite 2+ are slightly hydrophilic and bind a diverse range of biomolecules.
Ordering Information:
Availability may vary by country
Specifica
Specifica
| Proprietà di legame | Hydrophobic |
| Formato | Standard |
| Coperchio | Without Lid |
| Metodo di rilevamento | Chemiluminescenza |
| Matrice | 8 x 12 |
| Imballaggio | 50 Cases |
| Colore | Nero |
| Product Type | Microplate |
| Materiale | Polystyrene |
| No. of Wells | 96 |
| Vedi altri risultati |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.