Learn More
Thermo Scientific™ Conductive Automation Tips for Qiagen™ Workstations
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10663092
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
300 μL
1000 μL
1100 μL
Filtrato:
Con filtro
Non-filtered
Fit for Purpose:
Certified Quality
Sterile
Sterile and PCR Ready
Dimensione della confezione:
pezzi 960
Codice prodotto. 10663092
Marca: Thermo Scientific™ 953251
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Automation Tips for Qiagen™ Universal Pipetting Systems, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency.
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Automation Tips for Qiagen™ Universal Pipetting Systems, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency. Their superior tip straightness and a low coefficient of variation provide accurate and precise performance. Compatible with: Qiagen Rosys, Colibri and BioRobot 3000/8000/9600/9604.
  • Available in nonsterile, sterile and with the ART™ filter technology
  • Lot-tested during production on actual workstation for which they are created
  • Low percentage coefficient of variation (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volume (sistema metrico) 1100 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Sterile
Colore Black
Formato In rack
Stile punta Conductive
Imballaggio 96 Tips/Tray, 10 Trays/Case
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit, Qiagen
Product Line Qiagen
Fit for Purpose Sterile
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.