Learn More
mb2 Seduta in tessuto blu su piedini
Click to view available options
:
Holds 5 Pads
Descrizione
- Sedia da laboratorio in tessuto blu
- Sedile e schienale in tessuto
- Movimento dello schienale regolabile in altezza, profondità e a contatto permanente bloccabile in ogni posizione
- Regolabile in altezza tramite cilindro pneumatico
- Base in nylon rinforzato a 5 razze
- Piedini
Specifica
Specifica
| Product Type | Contact Seat Chair |
| Colore | Black |
| Adjustable (Height) | Yes |
| Regolabile | Height |
| Stile parte posteriore | Ergonomic |
| Altezza (sistema metrico) | 700 mm |
| Capacità | 5 Pads |
| Altezza seduta | 470 to 670 mm |
| Peso (sistema metrico) | 9.66 kg |
| Con bracciolo | No |
| Vedi altri risultati |