Learn More
Black Eriochrome T, Chem Lab™
Click to view available options
Concentrazione:
10 g/L
5 g/L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 5 g/L |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water |
| Odore | Specific |
| Colore | Black |
| Quantità | 1 L |
| Forma fisica | Liquid |