Learn More
Pennarello con punta sottile nero
Click to view available options
:
Black
Descrizione
- With hard wearing, fine fiber point
- For labeling most materials (plastic, metal, china, glass etc.)
- The non-toxic ink is dye, bleach and wash-resistant and also resists solvents including alcohol and xylene
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la marcatura di oggetti in plastica, metallo, porcellana, vetro, colture cellulari e tissutali |
| Quantità | 5/conf. |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.