Learn More
Fisherbrand™ Black Phenolic Caps
Codice prodotto. 16174397 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Finitura collo:
15-425
18-400
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
Quantità:
12
576
1600
3100
5500
Dimensione della confezione:
pezzi 1600
pezzi 3100
pezzi 5500
pezzi 576
Codice prodotto. 16174397
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Black phenolic screw cap with poly-seal liner is manufactured from low density polyethylene. For use with various Fisherbrand molded glass bottles
Unique cone liner design offers superior torque retention and excellent sealing characteristics
Specifica
Colore Black
Quantità 1600
Colore chiusura Black
Finitura collo 38-400
Closure Included No
Rivestimento interno chiusura Polyethylene Cone
Materiale chiusura Phenolic