Learn More
Fisherbrand™ Black Phenolic Caps
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Finitura collo:
15-425
18-400
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
Quantità:
12
576
1600
3100
5500
Dimensione della confezione:
pezzi 1600
pezzi 3100
pezzi 5500
pezzi 576
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Quantità | 576 |
| Colore chiusura | Black |
| Finitura collo | 28-400 |
| Closure Included | No |
| Product Type | Lined Cap |
| Rivestimento interno chiusura | Polyethylene Cone |
| Materiale chiusura | Phenolic |