Learn More
Fisherbrand™ Black Phenolic PolyCone Cap
Codice prodotto. p-6974002 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Finitura collo:
20-400
24-400
33-400
38-400
Quantità:
1600/Cs.
4100/Cs.
5500/Cs.
576/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 1600
pezzi 4100
pezzi 5500
pezzi 576
Codice prodotto. 11538172
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Forms an exceptionally tight seal and offer a good chemical barrier. Fisherbrand™ Black Phenolic PolyCone Caps are crack resistant.
PolyCone Lined Phenolic Caps form an exceptionally tight seal and offer a good chemical barrier. This liner molds itself around the sealing areas of the finish as the cap is screwed on, virtually eliminating leakage, evaporation, contamination, binding and backing off. Great for everything from liquids, to soaps, to macro-invertebrates.
  • Liner molds itself around the sealing areas of finish as cap is screwed on
  • Eliminates leakage, evaporation, contamination, binding and backing off
Specifica
Colore Black
Materiale Phenolic Resin
Quantità 5500/Cs.
Materiale rivestimento interno PolyCone
Finitura collo 20-400
Product Type Polycone Cap