Learn More
Gravis Tappi fenolici
Click to view available options
Materiale rivestimento interno:
Butyl-PTFE
Polyethylene Foam
Polyethylene-coated Chipboard
Polyvinyl
Rubber
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
18mm
18mm Polyex
18mm Teflon™
28mm
28mm PVDC
28mm Polyex
30mm
30mm Polyex
30mm Teflon™
33mm AS
35mm Polyex
35mm Teflon™
38mm TS
40mm
40mm Polyex
40mm Teflon™
48mm AS
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Polyethylene-coated chipboard liners temperature resistant up to 80°C
- Rubber liners fully autoclavable
- Polyethylene foam liners temperature resistant up to 60°C
- Butyl-PTFE liners fully autoclavable
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Materiale | Fenolico |
| N. per confezione | Confezione da 100 |
| Quantità | Confezione da 100 |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 40mm |
| Materiale rivestimento interno | Rubber |
| Product Type | Cap |