Learn More
Gravis Tappi fenolici
Codice prodotto. p-8000725
Click to view available options
Materiale rivestimento interno:
Butyl-PTFE
Polyethylene Foam
Polyethylene-coated Chipboard
Polyvinyl
Rubber
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
18mm
18mm Polyex
18mm Teflon™
28mm
28mm PVDC
28mm Polyex
30mm
30mm Polyex
30mm Teflon™
33mm AS
35mm Polyex
35mm Teflon™
38mm TS
40mm
40mm Polyex
40mm Teflon™
48mm AS
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11793783
Marca: Gravis B00421S100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Providing secure closure for a variety of bottle neck sizes. Gravis Black Phenloic Resin Screw Caps are durable and resilient.
  • Polyethylene-coated chipboard liners temperature resistant up to 80°C
  • Rubber liners fully autoclavable
  • Polyethylene foam liners temperature resistant up to 60°C
  • Butyl-PTFE liners fully autoclavable
Specifica
Colore Black
Materiale Fenolico
N. per confezione Confezione da 100
Quantità Confezione da 100
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 48mm AS
Materiale rivestimento interno Polyethylene-coated Chipboard
Product Type Tappo
Tipo di chiusura Tappo