Learn More
Fisherbrand™ Black Polypropylene Screw Caps for Glass Specimen Vials
Chiusura a vite di protezione per sigillare fiale in vetro per campioni basse o alte. I tappi a vite Fisherbrand™ in polipropilene nero per fiale in vetro per campioni sono rivestiti con una lamina e sono disponibili in numerosi formati, sia alti che bassi.
16.50€ - 43.65€
Specifica
Colore | Nero |
---|---|
Materiale | Polipropilene con rivestimento in AFM |
Tipo di chiusura | A vite |
Codice del prodotto | Marca | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15304799
|
Fisherbrand™
|
Cap Size: 18mm |
31.70€
pezzi 300 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15314799
|
Fisherbrand™
|
Cap Size: 22mm |
35.80€
pezzi 300 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15324799
|
Fisherbrand™
|
Cap Size: 28mm |
43.65€
pezzi 300 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15384789
|
Fisherbrand™
|
Cap Size: 10mm |
16.50€
pezzi 300 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15394789
|
Fisherbrand™
|
Cap Size: 15mm |
36.65€
pezzi 300 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Specifically designed for use with Fisherbrand™ Glass Screw Neck Specimen Vials
- Polypropylene construction with foil lining
- Fit both tall and squat form vials
- Available in a variety of sizes to match vial specifications
- Screw neck specimen vials are suitable for media, diagnostic, storage, display, and sample collection applications
Specifica
Nero | |
Polipropilene con rivestimento in AFM | |
A vite |