Learn More
Kautex™ Chiusure a vite in polipropilene nero
Codice prodotto. 10697161
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
100 mL Bottle
200/300 mL Bottle
50 mL Bottle
Bottiglia da 100 ml
Bottiglia da 200/300 ml
Bottiglia da 2000 ml
Bottiglia da 250/350 ml
Bottiglia da 50 ml
Bottiglia da 500 ml
Bottiglia da 750/1000 ml
Flacone da /1500/2500/4000 ml
Flacone da /500/750/1000 ml
Diametro (sistema metrico):
25 mm
32 mm
40 mm
45 mm
50 mm
54 mm
65 mm
80 mm
Include:
Anello antimanomissione
w/Tamper Evident Ring
w/out Tamper Evident Ring
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
Codice prodotto. 10697161
Marca: Kautex™ 2000071150
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Colore Black
Include w/out Tamper Evident Ring
Materiale Polypropylene
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 00 mm
Materiale rivestimento interno Polyethylene Foam Insert
Finitura collo 00 mm
Product Type Screw Cap
Da utilizzare con (apparecchiatura) 50 mL Bottle
Diametro (sistema metrico) 25 mm