Learn More
Kautex™ Chiusure a vite in polipropilene nero
Codice prodotto. 10749221
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
100 mL Bottle
200/300 mL Bottle
50 mL Bottle
Bottiglia da 100 ml
Bottiglia da 200/300 ml
Bottiglia da 2000 ml
Bottiglia da 250/350 ml
Bottiglia da 50 ml
Bottiglia da 500 ml
Bottiglia da 750/1000 ml
Flacone da /1500/2500/4000 ml
Flacone da /500/750/1000 ml
Diametro (sistema metrico):
25 mm
32 mm
40 mm
45 mm
50 mm
54 mm
65 mm
80 mm
Include:
Anello antimanomissione
w/Tamper Evident Ring
w/out Tamper Evident Ring
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 10749221
Marca: Kautex™ 2000084479
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Specifica
Colore Black
Include w/Tamper Evident Ring
Materiale Polypropylene
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 00 mm
Materiale rivestimento interno Polyethylene Foam Insert
Finitura collo 00 mm
Product Type Screw Cap
Da utilizzare con (apparecchiatura) 100 mL Bottle
Diametro (sistema metrico) 40 mm