Learn More
Kautex™ Chiusure a vite in polipropilene nero
Codice prodotto. 15961411
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
100 mL Bottle
200/300 mL Bottle
50 mL Bottle
Bottiglia da 100 ml
Bottiglia da 200/300 ml
Bottiglia da 2000 ml
Bottiglia da 250/350 ml
Bottiglia da 50 ml
Bottiglia da 500 ml
Bottiglia da 750/1000 ml
Flacone da /1500/2500/4000 ml
Flacone da /500/750/1000 ml
Diametro (sistema metrico):
25 mm
32 mm
40 mm
45 mm
50 mm
54 mm
65 mm
80 mm
Include:
Anello antimanomissione
w/Tamper Evident Ring
w/out Tamper Evident Ring
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
Codice prodotto. 15961411
Marca: Kautex™ 2000070754
Solo null disponibili
Specifica
Colore Nero
Include w/out Tamper Evident Ring
Materiale Polipropilene
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 00 mm
Materiale rivestimento interno Inserto in schiuma di polietilene
Finitura collo 00 mm
Product Type Chiusura a vite
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bottiglia da 750/1000 ml
Diametro (sistema metrico) 80 mm