Learn More
Kautex™ Chiusure a vite in polipropilene nero
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
100 mL Bottle
200/300 mL Bottle
50 mL Bottle
Bottiglia da 100 ml
Bottiglia da 200/300 ml
Bottiglia da 2000 ml
Bottiglia da 250/350 ml
Bottiglia da 50 ml
Bottiglia da 500 ml
Bottiglia da 750/1000 ml
Flacone da /1500/2500/4000 ml
Flacone da /500/750/1000 ml
Diametro (sistema metrico):
25 mm
32 mm
40 mm
45 mm
50 mm
54 mm
65 mm
80 mm
Include:
Anello antimanomissione
w/Tamper Evident Ring
w/out Tamper Evident Ring
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Include | w/Tamper Evident Ring |
| Materiale | Polypropylene |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 00 mm |
| Materiale rivestimento interno | Polyethylene Foam Insert |
| Finitura collo | 00 mm |
| Product Type | Screw Cap |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 100 mL Bottle |
| Diametro (sistema metrico) | 40 mm |