Learn More
Fisherbrand™ Type 1 Clear Glass Vials, with Dropper Assembly
Codice prodotto. 14883572 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 40
Codice prodotto. 14883572
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provides for accurate, reliable dispensing of various samples. Fisherbrand™ Type 1 Clear Glass Vials, with Dropper Assembly are manufactured from clear Type 1 neutral glass.
  • With screw neck
  • With black caps and bulbs
  • Droppers are assembled but not fitted to vials
  • Dropper assembly comprised of clear glass bottle dropper tube fitted to a polypropylene cap with a natural rubber bulb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 20 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 10 mL
Stile collo Screw
Stile filo A vite
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Dropper Screw Cap
Altezza (sistema metrico) 58 mm
Quantità 40/Pk.
Tipo Screw Thread Vial