missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer Black TPE Tubing

Codice prodotto. 30054277 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/8 in.
5/8 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
1/2 in.
1/4 in.
13/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
7/16 in.
Dimensione della confezione:
7.60m
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30054277

Marca: Cole-Parmer 5012130

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Resistant to light and ozone for longer pumping life

Safely transfer chemicals and caustic solutions including disinfectants, soap, and ink. Won’t crack or weaken—ensure longer pump life in demanding applications. Engineered to resist abrasion and weathering. E in., cellent fle in., ural fatigue and abrasion resistance. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection

Specifica

Diametro (sistema imperiale) interno 1/2 in.
Materiale TPE
Diametro (sistema imperiale) esterno 5/8 in.
Overall Length (English) 25 ft.
Metodo di sterilizzazione No
Colore Black
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato