Learn More
Cole-Parmer™ Viton™ Black Tubing
Codice prodotto. p-8000963
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
11.2 mm
12.8 mm
22.4 mm
Spessore (sistema metrico):
1.6 mm
3.2 mm
Pressione massima:
17 psi
18 psi
20 psi
Dimensione della confezione:
7.50m
Codice prodotto. 11841920
Marca: Cole-Parmer™ 0643406
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A strong and durable option for tubing in the laboratory, designed for use with acid and solvent transfer, as well as in high-temperature work.
  • Opaque black in color
  • Tubing is manufactured acc. to GMP
  • Sterilization is not recommended
  • Temperature range from −32° to +204°C
  • Provided in lengths of 25 feet/pack
Specifica
Certificazione/Conformità GMP
Diametro (sistema metrico) interno 9.6 mm
Materiale Viton
Diametro (sistema metrico) esterno 12.8 mm
Overall Length (Metric) 7.62 m
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Da utilizzare con (applicazione) Acid and solvent transfer, high-temperature work
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 1 Each
Sterilità Sterili
Metodo di sterilizzazione Not recommended
Colore Black
Durezza 75 (Shore A)
Pressione massima 18 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 204°C