Learn More
IKA™ Blade Stirrer
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
359 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Generates a radial flow
- For drawing the material to be mixed from the top and bottom
- For aerating low viscosity media and homogenizing solids in liquids
- Use at medium to high speeds
Specifica
Specifica
| Descrizione | Model R 3004 |
| Diametro ventola (sistema imperiale) | 1.2 in. |
| Diametro (sistema imperiale) albero | 0.3 in. |
| Diametro ventola (sistema metrico) | 30 mm |
| Diametro (sistema metrico) albero | 8 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Aerating low viscosity media and homogenizing solids in liquids |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 14 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 359 mm |
| Tipo | Blade Impeller |