Learn More
Blank Sulfur Organometallic Oil Standard in Base Oil, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 11440269 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
Triple-leached LDPE bottle
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 11440269
Marca: SPEX Certiprep 8260E
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Sulfur Organometallic Oil Standard Blank in Base Oil. ISO Guide 34 Certified, NIST Traceable Certified Reference Materials. Supplied with comprehensive Certificate of Analysis.
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
  • Sulfur Organometallic Oil Standard
  • For use in diesel fuel analysis
  • 100 mL volume in Base Oil 20
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Blank Sulfur Oil Standard in Base Oil
Nota nome For Diesel Fuel Analysis
CAS 8042-47-5
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
Formula molecolare C16H10N2Na2O7S2
Sinonimo acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
InChI Key AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC Name disodium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-1,3-disulfonate
Molecular Weight (g/mol) 452.363
PubChem CID 9566064
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Long List Appendix IX Mix E
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: methanol
Product intended for laboratory use only