Learn More
Blasticidin S HCl, Corning™
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
1 PCS
Descrizione
- CAS No: 3513-03-9
- Formula: C17H26N8O5 •HCl
- Pure substance/mixture: Substance
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Blasticidin S HCl |
| Colore | White |
| Forma | Powder |
| Product Type | Antibiotic |
| Quantità | 50 mg |