Learn More
Blasticidin-S, hydrochloride, 99.2%, For HPLC analysis, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11417731 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
Codice prodotto. 11417731
Marca: MP Biomedicals 0215047725
Identificatori chimici
CAS 3-9-3513
Formula molecolare C17H27ClN8O5
Molecular Weight (g/mol) 458.90
InChI Key YQXYQOXRCNEATG-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo BLA-S, Cytovirin
SMILES Cl.CN(CCC(N)CC(=O)NC1C=CC(OC1C(O)=O)N1C=CC(N)=NC1=O)C(N)=N
Specifica
Materiale o nome chimico Blasticidin-S hydrochloride
Tipo Blasticidin S Hydrochloride
Nota nome For HPLC analysis
Forma fisica Powder
Colore White
Quantità 25 mg
Intervallo percentuale saggio 0.992
Peso formulazione 458.9
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Blasticidin S Hydrochlorid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.