Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Glass Volumetric Flasks, Class A, USP, Certified
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione chiusura:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Colore:
Ambra
Clear
Trasparente
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- In vetro borosilicato Classe A.
- Conforme agli standard DIN EN ISO 1042.
- Calibrazione per contenere. (TC, In.)
- Tappo in vetro incluso.
- La marcatura DE-M consente un controllo rapido del volume.
- Include certificato di lotto USP. Certificato USP singolo disponibile su richiesta.
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Calibrata per riempimento |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042, certificato USP di lotto, certificato USP singolo su richiesta. |
| Materiale chiusura | Vetro |
| Colore | Trasparente |
| Capacità (sistema metrico) | 20 mL |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Limite di errore | ±0.02 mL USP |
| N. per custodia | 2 pezzi |
| Product Type | Volumetric Flask |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Vedi altri risultati |