Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Borosilicate Glass Class A USP Volumetric Flask with Glass Stopper
Codice prodotto. 15178434 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
100 ml
Dimensione chiusura:
10/19
14/23
Limite di errore:
±0.02 mL USP
±0.08 mL USP
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 15178434
Marca: BRAND™ 36973
Manufactured from Class A Borosilicate Glass and complies with DIN EN ISO 1042 standards.Blaubrand™ Borosilicate Glass Class A USP Volumetric Flask with Glass Stopper includes USP batch certificate. USP individual certificate available upon request. DE-M Marking provides easy volume check.
  • In vetro borosilicato Classe A.
  • Conforme agli standard DIN EN ISO 1042.
  • Calibrazione per contenere. (TC, In.)
  • Tappo in vetro incluso.
  • La marcatura DE-M consente un controllo rapido del volume.
  • Include certificato di lotto USP. Certificato USP singolo disponibile su richiesta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Calibrata per riempimento
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042, certificato USP di lotto, certificato USP singolo su richiesta.
Materiale chiusura Vetro
Colore Trasparente
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Materiale Vetro borosilicato
Limite di errore ±0.02 mL USP
N. per custodia 2 pezzi
Classe Classe A
Dimensione chiusura 10/19