Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask with Polypropylene Stopper
Codice prodotto. 10721571 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10721571
Marca: BRAND™ 37236
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from Borosilicate 3.3 glass. Calibrated to contain (TC, In.) Delivered with batch number and batch certificate.
  • Borosilicate glass (Boro 3.3) construction
  • Polypropylene stopper
  • Graduations in blue
  • DE-M marking
  • DIN EN ISO 1042
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione To Contain (TC, In)
Certificazione/Conformità DAkkS calibration
Materiale chiusura Polipropilene
Colore Trasparente
Capacità (sistema metrico) 10 L
Materiale Borosilicate Glass
Limite di errore ±2 mL
N. per custodia 1 Piece
Tolleranza ±2 mL
Classe A
Dimensione chiusura 45/40