Learn More
Brand™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato da Blaubrand™
Codice prodotto. 11818371 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione chiusura:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
Stile collo:
Larga
Narrow
Stretta
Limite di errore:
±0,04 ml
±0,10 ml
±0.06 mL
±0.15 mL
±0.25 mL
±0.4 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11818371
Marca: Brand™ 37401
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato ambra a norma DIN EN ISO 1042. La fiasca volumetrica classe A in vetro borosilicato ambra BRAND™ Blaubrand™ include un tappo in polipropilene intercambiabile con uno in vetro ambra. La fiasca scura serve a proteggere i liquidi fotosensibili dal deterioramento. Inoltre, include il certificato e il numero di lotto. Certificato lotto USP e certificato USP singolo disponibili su richiesta.
  • Manufactured from Amber Borosilicate Glass.
  • Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
  • Calibrated to contain (TC, In.)
  • The dark glass protects against deterioration of light-sensitive liquids.
  • Includes polypropylene stopper, but is interchangeable with amber glass stopper.
  • Batch number and certificate included. USP individual- and USP batch certificate are also available by request.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Calibrata per riempimento
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042. Certificato di calibrazione DAkkS su richiesta.
Materiale chiusura Polipropilene
Colore Ambra
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Materiale Borosilicate Glass
Limite di errore ±0,04 ml
Stile collo Larga
N. per custodia 2 pezzi
Tolleranza ±0.04 mL
Classe A
Dimensione chiusura 10/19