Learn More
Brand™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato da Blaubrand™
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione chiusura:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
Stile collo:
Larga
Narrow
Stretta
Limite di errore:
±0,04 ml
±0,10 ml
±0.06 mL
±0.15 mL
±0.25 mL
±0.4 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- Manufactured from Amber Borosilicate Glass.
- Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
- Calibrated to contain (TC, In.)
- The dark glass protects against deterioration of light-sensitive liquids.
- Includes polypropylene stopper, but is interchangeable with amber glass stopper.
- Batch number and certificate included. USP individual- and USP batch certificate are also available by request.
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Calibrata per riempimento |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042. DAkkS calibration and USP certificates upon request. |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Colore | Ambra |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Limite di errore | ±0.15 mL |
| Stile collo | Narrow |
| N. per custodia | 2 pezzi |
| Tolleranza | ±0.15 mL |
| Vedi altri risultati |