Learn More
Brand™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato Blaubrand™
Codice prodotto. 11854170 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL
2 ml
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Dimensione chiusura:
10/19
12/21
7/16
Limite di errore:
±0,04 ml
±0.025 mL
±0.06 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 11854170
Marca: Brand™ 36407
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato a norma DIN EN ISO 1042. La superficie piana delle fiasche volumetriche trapezoidali BRAND™ Blaubrand™ con tappo in polipropilene offre stabilità ed evita il rovesciamento della fiasca.
  • Manufactured from Borosilicate Glass.
  • Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
  • Calibrated to contain (TC, In.)
  • Includes batch number and batch certificate.
  • DAkkS calibration certificate available upon request.
  • Flat surface prevents tipping and provides stability.
  • Includes polypropylene stopper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Calibrata per riempimento
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042, USP and DAkkS calibration certificates available upon request.
Materiale chiusura Polipropilene
Colore Trasparente
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Materiale Borosilicate Glass
Limite di errore ±0,04 ml
N. per custodia 2 pezzi
Tolleranza ±0.04 mL
Graduated Yes
Classe A
Forma del fondo Trapezoidal
Dimensione chiusura 10/19