Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Amber Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask with Glass Stopper
Codice prodotto. 11814170 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
20 mL
25 ml
50 ml
100 mL
200 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Dimensione chiusura:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
42662
Stile collo:
Larga
Narrow
Stretta
Limite di errore:
±0,04 ml
±0,10 ml
±0.06 mL
±0.15 mL
±0.25 mL
±0.4 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11814170
Marca: BRAND™ 37452
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato ambrato, conforme agli standard DIN EN ISO 1042. Le fiasche volumetriche BRAND™ Blaubrand™ in vetro borosilicato ambrato di classe A con tappo di vetro proteggono i liquidi fotosensibili dal deterioramento. La confezione comprende numero di lotto e certificato. Certificato di calibrazione DAkkS disponibile su richiesta.
  • In vetro borosilicato ambrato
  • Conforme agli standard DIN EN ISO 1042.
  • Prodotto calibrato per riempimento (TC, In.)
  • Con tappo in vetro ambrato, intercambiabile con tappo in polipropilene.
  • La fiasca color ambra scuro previene il deterioramento dei liquidi fotosensibili.
  • Numero di lotto e certificato inclusi nella confezione.
  • Certificato di calibrazione DAkkS disponibile su richiesta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Calibrata per riempimento
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042. Certificato di calibrazione DAkkS su richiesta.
Materiale chiusura Vetro
Colore Ambra
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Materiale Vetro borosilicato
Limite di errore ±0.25 mL
Stile collo Stretta
N. per custodia 2 pezzi
Tolleranza ±0.25 ml
Classe Classe A
Dimensione chiusura 19/26