Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Amber Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask with Glass Stopper
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
20 mL
25 ml
50 ml
100 mL
200 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Dimensione chiusura:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
42662
Stile collo:
Larga
Narrow
Stretta
Limite di errore:
±0,04 ml
±0,10 ml
±0.06 mL
±0.15 mL
±0.25 mL
±0.4 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- In vetro borosilicato ambrato
- Conforme agli standard DIN EN ISO 1042.
- Prodotto calibrato per riempimento (TC, In.)
- Con tappo in vetro ambrato, intercambiabile con tappo in polipropilene.
- La fiasca color ambra scuro previene il deterioramento dei liquidi fotosensibili.
- Numero di lotto e certificato inclusi nella confezione.
- Certificato di calibrazione DAkkS disponibile su richiesta.
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Calibrata per riempimento |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042. Certificato di calibrazione DAkkS su richiesta. |
| Materiale chiusura | Vetro |
| Colore | Ambra |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Limite di errore | ±0.15 mL |
| Stile collo | Stretta |
| N. per custodia | 2 pezzi |
| Tolleranza | ±0.15 ml |
| Vedi altri risultati |