Learn More
Brand™ Silberbrand™ Borosilicate Glass Class B Volumetric Flask
Codice prodotto. 11858351 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Dimensione chiusura:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Limite di errore:
±0.06 mL
±0.09 mL
±0.15 mL
±0.25 mL
±0.4 mL
±0.6 mL
±0.9 mL
±1.8 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11858351
Marca: Brand™ 36748
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Manufactured from Borosilicate Glass and complies with DIN EN ISO 1042 standards. BRAND™ Silberbrand™ Borosilicate Glass Class B Volumetric Flask includes polypropylene stopper. White enamel DE-M marking provides quick volume check.
  • Manufactured from Borosilicate Glass
  • Complies with DIN EN ISO 1042
  • Class B
  • Calibrated to contain (TC, In.)
  • Includes polypropylene stopper
  • White enamel DE-M marking provides quick volume check
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Calibrata per riempimento
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042
Materiale chiusura Polipropilene
Colore Trasparente
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Borosilicate Glass
Limite di errore ±0.09 mL
N. per custodia 2 pezzi
Tolleranza ±0.09 mL
Classe B
Dimensione chiusura 12/21