Learn More
Brand™ Silberbrand™ Borosilicate Glass Class B Volumetric Flask
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Dimensione chiusura:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Limite di errore:
±0.06 mL
±0.09 mL
±0.15 mL
±0.25 mL
±0.4 mL
±0.6 mL
±0.9 mL
±1.8 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- Manufactured from Borosilicate Glass
- Complies with DIN EN ISO 1042
- Class B
- Calibrated to contain (TC, In.)
- Includes polypropylene stopper
- White enamel DE-M marking provides quick volume check
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Calibrata per riempimento |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042 |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Colore | Trasparente |
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Limite di errore | ±0.4 mL |
| N. per custodia | 2 pezzi |
| Tolleranza | ±0.4 mL |
| Classe | B |
| Vedi altri risultati |