Learn More
BRAND™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato da 1 l Blaubrand™
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 ml
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 ml
1 l
2000 mL
Dimensione chiusura:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
42662
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- Manufactured from Class A Borosilicate Glass.
- Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
- Polypropylene stopper included.
- DE-M Marking provides easy volume check.
- Calibrated to contain. (TC, In)
- USP batch certificate included. USP individual certificate available on request.
Specifikationer
Specifikationer
| Calibrazione | Calibrata per riempimento |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042, certificato USP di lotto, certificato USP singolo su richiesta |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Colore | Trasparente |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Limite di errore | ±0.05 ml |
| N. per custodia | 2 pezzi |
| Classe | Classe A |
| Dimensione chiusura | 12/21 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering