Learn More
BRAND™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato da 1 l Blaubrand™
Codice prodotto. 10346522 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 ml
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 ml
1 l
2000 mL
Dimensione chiusura:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
42662
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 10346522
Marca: BRAND™ 36952
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro Borosilicato di classe A e conforme agli standard DIN EN ISO 1042. La fiasca volumetrica di classe A USP BRAND™ Blaubrand™ in vetro borosilicato comprende il tappo in polipropilene e il certificato di lotto USP. La marcatura DE-M consente un facile controllo del volume.
  • Manufactured from Class A Borosilicate Glass.
  • Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
  • Polypropylene stopper included.
  • DE-M Marking provides easy volume check.
  • Calibrated to contain. (TC, In)
  • USP batch certificate included. USP individual certificate available on request.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Calibrata per riempimento
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042, certificato USP di lotto, certificato USP singolo su richiesta
Materiale chiusura Polipropilene
Colore Trasparente
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Materiale Vetro borosilicato
Limite di errore ±0.20 ml
N. per custodia 2 pezzi
Classe Classe A
Dimensione chiusura 19/26