Learn More
Brand™ Blaubrand™ Amber Borosilicate Glass Class A USP Volumetric Flask With Glass Stopper
Codice prodotto. 15252845 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
100 ml
Dimensione chiusura:
10/16
14/23
Product Type:
Volumetric Flask
Limite di errore:
±0.03 mL
±0.08 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 15252845
Marca: Brand™ 37464
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from Amber Borosilicate Glass and complies with DIN EN ISO 1042 standards. BRAND™ Blaubrand™ Amber Borosilicate Glass Class A USP Volumetric Flask with Glass Stopper protects light-sensitive liquids from deterioration. Glass stopper is Interchangeable with polypropylene stopper. USP individual certificate available upon request.
  • Manufactured from Amber Borosilicate Glass
  • Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
  • Calibrated to contain (TC, In.)
  • Includes amber glass stopper, interchangeable with polypropylene stopper.
  • Dark amber flask protects light-sensitive liquids from deterioration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Calibrata per riempimento
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042, USP individual certificate by request
Materiale chiusura Vetro
Colore Ambra
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Materiale Vetro borosilicato
Limite di errore ±0.03 mL
N. per custodia 2 pezzi
Product Type Volumetric Flask
Tolleranza ±0.03 ml
Classe Classe A
Dimensione chiusura 10/16