Learn More
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-Mark Bulb Pipets, with Batch Certificate
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 mL
1 mL
2 mL
2.5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Descrizione
- Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass
- 1-Mark with DE-M Marking in blue enamel
- Class AS
- DIN EN ISO 648 certified
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- Waiting time: 5 seconds
- Delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer.
- Total order delivered from one batch (to the extent possible)
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Per erogazione |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 648 |
| Classe | Classe AS |
| Materiale | Vetro sodico-calcico AR-GLAS™, Soda Lime Glass |
| Graduato | Sì |
| Colore graduazione | Blu, marcatura DE-M |
| Graduation Type | DE-M Marking |
| Tempo del flusso min. | 5 sec. |
| Colore | Blu |
| Volume (sistema metrico) | 1 mL |
| Vedi altri risultati |