Learn More
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-Mark Bulb Pipets, with Certificate
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
3 mL
4 mL
5 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 mL
25 mL
30 mL
40 mL
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass
- 1-Mark with DE-M Marking in blue enamel
- Class AS
- DIN EN ISO 648 certified
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- Waiting time: 5 seconds
- Delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer.
- Delivered with individual conformity certificate
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Per erogazione |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 648, ISO 1769 |
| Classe | Classe AS |
| Materiale | Vetro sodico-calcico AR-GLAS™, Soda Lime Glass |
| Graduato | Sì |
| Colore graduazione | Blu, marcatura DE-M |
| Graduation Type | DE-M Marking |
| Tolleranza | ±0.015 mL |
| Colore | Rosso |
| Volume (sistema metrico) | 4 mL |
| Vedi altri risultati |