Learn More
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 2-Mark Bulb Pipets, with Certificate
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass
- 2 Marks with DE-M Marking in blue enamel
- Class AS
- DIN EN ISO 648 certified
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- Waiting time: 5 seconds
- Delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer.
- Delivered with individual conformity certificate
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Per erogazione |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 648, ISO 1769 |
| Classe | Classe AS |
| Materiale | Vetro sodico-calcico AR-GLAS™, Soda Lime Glass |
| Graduato | Sì |
| Colore graduazione | Blu |
| Graduazioni | 0.1 mL |
| Graduation Type | DE-M Marking |
| Tolleranza | ± |
| Colore | Nero |
| Vedi altri risultati |