Learn More
Brand™ Blaubrand™ AR-GLAS™ USP Bulb Pipets
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
8 ml
9 ml
20 ml
Colore:
Blu
Giallo
Nero
Lunghezza (sistema metrico):
440 mm
510 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Manufactured from AR-GLAS™ soda lime glass.
- Complies with DIN EN ISO 648 standards.
- DE-M Marking
- Class AS
- Calibrated to deliver (TD, Ex). Waiting time 5 seconds.
- Includes USP batch certificate.
- USP individual certificate available upon request.
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Per erogazione |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 648, USP batch certificate |
| Classe | Classe AS |
| Materiale | Vetro sodico calcico AR-GLAS™, Soda Lime Glass |
| Graduato | Sì |
| Graduation Type | One-mark DE-M Marking |
| Tolleranza | ±0.03 ml |
| Colore | Giallo |
| Volume (sistema metrico) | 20 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 510 mm |