Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Automatic Burette with Bottle and Intermediate Stopcock
Codice prodotto. p-8003522 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10110471
Marca: BRAND™ 22764
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Pellet pattern automatic burette includes 2000mL soda lime glass bottle and Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE-key. Graduations are within the error limits defined by DIN and ISO and carry the DE-M marking.
  • Borosilicate glass construction (Boro 3.3) to DIN EN ISO 385.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex).
  • Schellbach stripe.
  • Includes needle-valve stopcock with PTFE spindle (intermediate stopcock with PTFE-key).
  • Automatic zeroing.
  • Intermediate stopcock 4 NS/19 for recirculating residual liquid.
  • Total height approx. 1m incl. 2000mL bottle (soda-lime glass).
  • All BLAUBRAND™ automatic burettes are delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer.
  • On demand also available with individual certificate, USP Individual certificate or DAkkS calibration certificate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bottle, Needle-valve stopcock, PTFE spindle
Materiale Borosilicate Glass
Graduazioni 0.02 mL
Include Schellbach Stripe
Materiale del rubinetto PTFE
Tolleranza ±0,02 ml
Tipo Automatic Buret
Class Classe AS
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 385, USP