Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilicate Burette with Straight Stopcock
Codice prodotto. 11834050 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 11834050
Marca: BRAND™ 12484
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Borosilicate glass construcion. Calibrated to deliver (TD, Ex). Supplied with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer.
  • Borosilicate glass (Boro 3.3) construction
  • With straight stopcock and PTFE spindle
  • Complies with DIN EN ISO 385
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Schellbach stripe
  • Length approx. 800 mm
  • Delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer.
  • On demand also available with individual certificate, USP Individual certificate or DAkkS calibration certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Lunghezza (sistema metrico) 800 mm
Materiale Borosilicate Glass
Graduazioni 0.02 mL
N. per confezione 2
Include Straight Stopcock
Valvola di chiusura Straight
Materiale del rubinetto PTFE
Tolleranza ±0,02 ml
Volume (sistema metrico) serbatoio 10 mL
Tipo Buret
Class Classe AS
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 385