Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilicate Burettes with Lateral PTFE Stopcock
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Borosilicate glass construction (Boro 3.3. to DIN EN ISO 385.)
- Calibrated to deliver (TD, Ex).
- Schellbach stripe.
- Length approx. 800 mm.
- All BLAUBRAND™ burettes are delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer.
- On demand also available with individual certificate, USP Individual certificate or DAkkS calibration certificate.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 800 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Graduazioni | 0.05 mL |
| Valvola di chiusura | Lateral |
| Materiale del rubinetto | PTFE |
| Volume (sistema metrico) serbatoio | 25 mL |
| Tipo | Buret |
| Class | Classe AS |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 385 |