Learn More
BRAND™ Picnometro calibrato in vetro borosilicato Blaubrand™
Codice prodotto. p-8000978 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10663561
Marca: BRAND™ 43308
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Picnometro calibrato in vetro borosilicato, ideale per l'uso nella maggior parte degli ambienti nel settore della ricerca, scientifico e di laboratorio.
  • Picnometro calibrato in vetro borosilicato
  • Conforme a DIN ISO 3507, tipo Gay-Lussac
  • Calibrato per riempimento (TC, In.)
  • Con certificato individuale
  • Tappo NS 10/19 con capillare
  • Parte superiore del tappo smerigliata e lucidata
  • Il volume in cm³ è specificato con precisione di 3 cifre decimali
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità Confezione da 2
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Materiale Vetro borosilicato
Product Type Bottiglia calibrata per densità