Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Borosilicate Glass Class A USP Volumetric Flask, with Certificate
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Manufactured from Class A Borosilicate Glass.
- Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
- Polypropylene stopper included.
- DE-M Marking provides easy volume check.
- Calibrated to contain. (TC, In)
- Delivered with individual USP conformity certificate
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Calibrata per riempimento |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042, certificato USP di lotto, certificato USP singolo su richiesta |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Colore | Trasparente |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Limite di errore | ±0.12 mL |
| N. per custodia | 2 pezzi |
| Classe | Classe A |
| Dimensione chiusura | 14/23 |