Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Borosilicate Glass Class A USP Volumetric Flask with Glass Stopper, with Certificate
Codice prodotto. 15492383 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
20 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15492383
Marca: BRAND™ 956973
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from Class A Borosilicate Glass and complies with DIN EN ISO 1042 standards. DE-M Marking provides easy volume check. Delivered with individual USP conformity certificate.
  • Manufactured from Class A Borosilicate Glass.
  • Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
  • Calibrated to contain. (TC, In.)
  • Glass stopper included.
  • DE-M Marking provides easy volume check.
  • Delivered with individual USP conformity certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Calibrata per riempimento
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042, certificato USP di lotto, certificato USP singolo su richiesta.
Materiale chiusura Vetro
Colore Trasparente
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Materiale Vetro borosilicato
Limite di errore ±0.02 mL USP
N. per custodia 2 pezzi
Classe Classe A
Dimensione chiusura 10/19