Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Borosilicate Glass Class A USP Volumetric Flask with Glass Stopper, with Certificate
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
20 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Manufactured from Class A Borosilicate Glass.
- Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
- Calibrated to contain. (TC, In.)
- Glass stopper included.
- DE-M Marking provides easy volume check.
- Delivered with individual USP conformity certificate
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Calibrata per riempimento |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042, certificato USP di lotto, certificato USP singolo su richiesta. |
| Materiale chiusura | Vetro |
| Colore | Trasparente |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Limite di errore | ±0.02 mL USP |
| N. per custodia | 2 pezzi |
| Classe | Classe A |
| Dimensione chiusura | 10/19 |