Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilicate Glass Micro Burettes with PTFE Spindle
Codice prodotto. p-8003527 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
5 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 10672441
Marca: BRAND™ 24595
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Constructed from borosilicate glass. BRAND™ Blaubrand™ Borosilicate Glass Micro Burettes with PTFE Spindle are calibrated to deliver contents that correspond to a volume as specified.
  • Borosilicate glass construction (Boro 3.3. To DIN EN ISO 385)
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Bang pattern
  • Schellbach stripe
  • Includes interchangeable needle-valve stopcock with PTFE spindle
  • Stand included
  • All BLAUBRAND™ burettes are delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer
  • On demand also available with individual certificate, USP Individual certificate or DAkkS calibration certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Lunghezza (sistema metrico) 660 mm
Materiale Borosilicate Glass
Graduazioni 0.01 mL
Include Schellbach Stripes
Valvola di chiusura Lateral
Materiale del rubinetto Glass
Tolleranza ±0.01 mL
Class Classe AS
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 385